Läs mer
Cytiva HiTrap™ Bensamidin FF (hög sub) kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5mL
2 x 1mL
5 x 1mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Diameter (metrisk) Inre:
0.7cm
1.6cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Färdigförpackad med bensamidin Sepharose™ 4 Fast Flow (högt sub) media
- Proteinbindningsförmåga≥ 35 mg trypsin/ml medium
- Effektivt avlägsnande av trombin och faktor Xa efter tagklyvning av rekombinanta proteiner
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 x 1mL |
| Flödeshastighet | <4 ml/min. |
| Partikelstorlek | 90μ m |
| För användning med (utrustning) | Spruta, peristaltisk pump eller vätskekromatografisystem som AKTA™-design eller FPLC-system |
| Sängvolym | 1mL |
| Produkttyp | Bensamidin FF-kolonn |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.7cm |
| För användning med (applikation) | Avlägsnande eller rening av serinproteaser såsom trombin |
| Höjd (engelska) | 0,98 tum |
| Höjd (metrisk) | 2.5cm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap Benzamidine FF (high sub) 1 ml, 5 x 1 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol