Läs mer
Cytiva HiTrap™ Blå HP Kolumner
Produktkod. 10084734 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5mL
5 x 1mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Sängvolym:
1mL
5mL
Diameter (metrisk) Inre:
0.7cm
1.6cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Flödeshastighet Sängvolym Diameter (metrisk) Inre unitSize
10084734 5 x 1mL <4 ml/min. 1mL 0.7cm Paket med 5
11758448 1 x 5mL <20 ml/min. 5mL 1.6cm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10084734 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17041201
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För att rena albumin, enzymer inklusive NAD + och NADP + , koagulationsfaktorer, interferoner och relaterade proteiner
  • Färdigpackad med blått Sepharose Högpresterande media
  • Cibacron Blå F3G-A, ligand, är kovalent bunden till 6% agarosmediet
  • Stabil över pH-intervall 4 till 12 för användning och 3 till 13 för rengöring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1mL
Flödeshastighet <4 ml/min.
Partikelstorlek 34 μm
För användning med (utrustning) Spruta, peristaltisk pump eller vätskekromatografisystem som AKTA™-design eller FPLC-system
Sängvolym 1mL
Produkttyp Blå HP Kolumner
Diameter (metrisk) Inre 0.7cm
För användning med (applikation) Rening av ett brett spektrum av biomolekyler, inklusive albumin, interferon, ett brett spektrum av nukleotidberoende enzymer, alfa2-makroglobulin, koagulationsfaktorer och relaterade proteiner
Höjd (engelska) 0,98 tum
Höjd (metrisk) 2.5cm
Ligandtyp 4mg Cibacron blått F3G-A/ml medium
Material Polypropen
Max. Tryck 42psi
pH-intervall 4 till 12
Typ av stöd 6 % starkt tvärbunden agaros
Provtyp Albumin, interferon, nukleotidberoende enzymer, a2-makroglobulin, koagulationsfaktorer och relaterade proteiner
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • hitrap blue HP
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).