Läs mer
Cytiva HiTrap™ Butyl HP Kolumner
Produktkod. 11570634 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
5 x 5 ml
Sängvolym:
1 ml
5 ml
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
16 mm
Flödeshastighet:
<1 ml/min
<5 ml/min
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Sängvolym Diameter (metrisk) Inre Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11570634 5 x 5 ml 5 ml 16 mm <5 ml/min Paket med 5
10774547 5 x 1 ml 1 ml 7 mm <1 ml/min Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11570634 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28411005
 Begränsad artikel
I lager
Färdigpackade kolonner för bekväma och snabba separationer. Cytiva HiTrap™ Butyl HP Kolonner används för småskalig proteinrening såväl som för screening av bindnings- och elueringsförhållanden.
  • Flexibel design för användning med en spruta, laboratoriepump eller kromatografisystem
  • Finns i storlekarna 1 mL och 5 mL
  • Höga flöden och hög kapacitet
  • Enkel uppskalning genom att seriekoppla pelare
  • Maximala flöden: 4 ml/min. för 1 ml kolonner och 20 ml/min. för 5 ml kolonner
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 ml
Diameter (engelska) Inre 0,629 tum.
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Produkttyp HiTrap Butyl HP
Flödeshastighet <5 ml/min
För användning med (applikation) För screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden, såväl som småskaliga reningar
Kvantitet 5 x 5 ml
Höjd (engelska) 1,181 tum.
Höjd (metrisk) 30 mm
Ligandtyp Butyl
Material Polypropen
Medietyp Butyl Sepharose
Max. Tryck 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
Partikelstorlek 24 till 44μ m
pH-intervall 3 till 13
Typ av stöd Tvärbunden agaros
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Butyl HP 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol