Läs mer
Cytiva HiTrap™ Butyl-S FF kolumner
Produktkod. 10481085 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Diameter (engelska) Inre:
0,275 tum.
Flödeshastighet:
<1 ml/min
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Diameter (engelska) Inre Flödeshastighet Förpackningsstorlek
10481085 5 x 1 ml 0,275 tum. <1 ml/min Paket med 5
1 options
Produktkod. 10481085 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17097813
 Begränsad artikel
I lager
Designad för rening av relativt starka hydrofila molekyler vid låga saltkoncentrationer
  • Användbar för att ta bort starka hydrofoba föroreningar, såsom lipoproteiner, lipider, pigment och mer från biologiska prover
  • Används framgångsrikt för storskalig rening av rekombinant hepatit B-virus ytantigen (rec-HBsAg) från CHO celler
  • Robust produktion med hög reproducerbarhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0,275 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Produkttyp HiTrap Butyl-S FF kolumn
Flödeshastighet <1 ml/min
För användning med (applikation) För screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden, såväl som småskaliga reningar
Kvantitet 5 x 1 ml
Ligandtyp Butyl-S
Material Polypropen
Max. Tryck 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
Partikelstorlek 45 till 165μ m
pH-intervall 3 till 13
Typ av stöd 6 % tvärbunden agaros
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Butyl-S FF 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol