Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ Fäst kolumn
Produktkod. 16360896 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Längd (metrisk):
25 mm
Produktkod. Längd (metrisk)
16360896 25 mm
1 options
Produktkod. 16360896 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29400456
 Begränsad artikel
I lager
Färdigpackad med Capto™ Följ, en multimodal BioProcess jonbytarharts utformad för att avlägsna föroreningar vid rening efter protein A
  • En stark anjonbytare med multimodal funktionalitet
  • Designad för rening av monoklonala antikroppar efter protein A
  • Avlägsnande av urlakat protein A, aggregat, värdcellsproteiner, nukleinsyror och virus från monoklonala antikroppar utförs i genomströmningsläge där antikropparna passerar direkt genom kolonnen medan föroreningarna adsorberas
  • För optimal prestanda av Capto vidhäfta, så krävs screening/optimering av lastförhållanden
  • Hög kapacitet och produktivitet i genomströmningsläge
  • Besparingar i tid och driftskostnader med en tvåstegs kromatografisk process
  • Brett driftsfönster för pH och konduktivitet
  • Färdigpackad HiTrap kolumner för enkel screening och bekväm processutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 7 mm
Flödeshastighet <4 ml/min
För användning med Avlägsnande av föroreningar till formuleringsnivåer i postprotein A-rening
Funktionalitet/Interaktionstyp Stark anjonbytare med multimodal funktionalitet
Längd (metrisk) 25 mm
Ligandtyp N-bensylmetyletanolamin
Max. Tryck 5 bar (70 psi)
Kvantitet 1 st
Matris Capto
Volym (metrisk) 1 mL
Produkttyp Förpackad kolumn
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Identifiant produit
  • HiTrap Capto adhere, 1 x 1 ml
Mention d'avertissement
  • Varning
Catégorie de danger
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Mention de danger
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Conseils de prudence
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.