Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ Följ kolumner
Produktkod. 11505135 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diameter (engelska) Inre:
0,30 tum.
0,62 tum.
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Max. Tryck:
1,5 bar
44 bar
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Diameter (engelska) Inre Flödeshastighet Max. Tryck unitSize
11505135 5 x 5mL 0,62 tum. <20 ml/min. 44 bar Paket med 5
10635935 5 x 1mL 0,30 tum. <4 ml/min. 1,5 bar Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11505135 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28405846
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för att ta bort föroreningar i rening efter protein A
  • Färdigpackad med Capto adhere media, en stark anjonbytare med multimodal funktionalitet
  • Hög kapacitet och produktivitet i genomströmningsläge: 0,09 till 0,12 mmol Cl - /ml medium jonkapacitet
  • Brett driftsfönster för pH och konduktivitet: arbets-pH-intervall 3 till 12
  • Tvåstegsprocess minskar tidsåtgång och driftskostnader
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Vattenhaltig buffert
Produkttyp HiTrap Capto vidhäfta kolumnen
Sängvolym 5mL
Diameter (engelska) Inre 0,62 tum.
Diameter (metrisk) Inre 16mm
Kvantitet 5 x 5mL
Höjd (engelska) 0,98 tum
Höjd (metrisk) 25mm
Flödeshastighet <20 ml/min.
Material Polypropen
Ligandtyp N-bensyl-n-metyl Etanolamin
Max. Tryck 44 bar
pH-intervall 3 till 12
Partikelstorlek 75 μm
Typ av stöd Mycket tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Affinitetskolumn
För användning med (applikation) Enkel screening och bekväm processutveckling
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto adhere 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol