Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ Följ ImpRes-kolumnen
Produktkod. 16330906 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Längd (metrisk):
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
16330906 25 mm Varje
1 options
Produktkod. 16330906 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29400464
 Begränsad artikel
I lager
Förpackad med en stark anjonbytar multimodal harts för screening och småskaliga reningar
  • Den multimodala funktionaliteten av Capto adhere ImpRes erbjuder en annan selektivitet jämfört med traditionella jonbytarkolonner
  • Designad för att möjliggöra effektiv, högupplöst polering av MAb i det andra eller tredje steget av ett reningsschema nedströms protein A-infångningssteget
  • Tar effektivt bort föroreningar som DNA, värdcellsproteiner (HCP), urlakat protein A, aggregat och virus
  • Ett utmärkt val för rening av MAbs och andra biomolekyler med högt aggregatinnehåll
  • Binder proteiner vid hög eller låg jonstyrka
  • Höga utbyten uppnås genom de högupplösta pärlorna och ligandens selektivitet
  • Idealisk för screening av selektivitet, bindning och elueringsförhållanden, såväl som för småskaliga reningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (metrisk) 7 mm
Flödeshastighet <4 ml/min
Längd (metrisk) 25 mm
Ligandtyp Multimodal stark anjonbytare
Max. Tryck 5 bar (70 psi)
pH 3 till 12
Kvantitet 1 st
Bindande kapacitet 45 till 85 mg MAb/ml
Matris Högflödesagaros
Volym (metrisk) 1 mL
Teknik Multimodal jonbyteskromatografi
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto adhere ImpRes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol