Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ Adhere Impres Multimodal Chromatography Column
Produktkod. 15191546 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Partikelstorlek:
40μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Partikelstorlek Förpackningsstorlek
15191546 40μ m Paket med 5
1 options
Produktkod. 15191546 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17371510
Stora besparingar för bättre separation
Använd kampanjkoden 27992
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
Innehåller
Analyscertifikat
Färdig att använda kolonn för screening och småskalig proteinrening med jonbyteskromatografi (IEX)
  • Färdigpackad med BioProcess™ Capto vidhäfta ImpRes starkt anjonbyte multimodalt medium
  • Högupplösta pärlor och ligandselektivitet säkerställer höga utbyten
  • Effektivt avlägsnande av aggregat, virus och huvudföroreningar i MAb-processer
  • För screening av selektivitet, bindning och elueringsbetingelser
  • Binder proteiner vid hög eller låg jonstyrka
  • Tar effektivt bort föroreningar som DNA, värdcellsproteiner (HCP), urlakat protein A, aggregat och virus
  • Tillåter effektiv, högupplöst polering av MAb
  • Tillåter separation av MAb-laddade varianter
Undvik att använda oxidationsmedel, anjoniska rengöringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad Analysintyg
För användning med (applikation) MAbs-rening
Jonbytargrupp Anjon
Max. Tryck 43,51 psi
Partikelstorlek 40μ m
Typ Kromatografikolumn
Filmtjocklek 40μ m
Material Polypropen
Förpackningsmaterial HiTrap
Diameter (metrisk) Inre 7.7 mm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • hitrap capto adhere impres
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol