Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ AVB
Handla allt Cytiva Produkter
Kapacitet:
1 mL
5 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Effektiv rening av AAV av flera underklasser genom affinitetskromatografi
- Färdigpackad HiTrap™ kolonner för enkel screening och bekväm processutveckling, samt småskalig rening
- Hög selektivitet och utmärkt skalbarhet
- Möjligheten att köra med högre flödeshastigheter och bäddhöjder ökar flexibiliteten i processdesign och ökar produktiviteten
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Inre | 0.7 cm |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Höjd (metrisk) | 2.5 cm |
| Flödeshastighet | <4 ml/min (max) |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C till 8 °C |
| Kapacitet | 1 mL |
| Kolumntyp | Affinitetskolumn |
| Frakt skick | Omgivning |
| För användning med (applikation) | Enkel screening, bekväm processutveckling och småskaliga reningar |
| Matris | Capto AVB |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap 5x1ml Capto AVB
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.