Läs mer
Cytiva HiTrap Capto Butyl
Produktkod. 15509244 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvolym unitSize
15509244 1 ml Paket med 5
15519244 5 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15509244 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17545908
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Capto Fenyl (Hög sub) och Capto Butyl är hydrofoba interaktionskromatografi (HIC) hartser som används i infångnings- och mellanstadierna av proteinrening
  • Alifatisk ligand kopplad med en flexibel spacer för laboratorie- och processtillämpningar som kräver ett HIC-harts med låg till hartshydrofobicitet
  • Mycket styv matris möjliggör höga flödeshastigheter, långa bäddhöjder och snabbare genomströmning
  • Förbättrar produktivitet och processekonomi i nedströmsdrift
  • Smalt specifikationsområde säkerställer robust prestanda i känsliga processer
  • Utmärkt kemisk stabilitet möjliggör rengöring med alla standard CIP-lösningar, inklusive 1 M natriumhydroxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 ml
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Flödeshastighet < 600 cm/h
För användning med (applikation) Hydrofob interaktionskromatografi
Kvantitet 5 x 1 mL
Höjd (metrisk) 25 mm
Förvaringskrav 4 till 30° C, 20 % etanol
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto Butyl 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.