Läs mer
Cytiva HiTrap Capto Butyl ImpRes
Produktkod. 15497830 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Sängvolym Förpackningsstorlek
15497830 1 ml Paket med 5
1 options
Temperaturskillnaden mellan vätskan som rinner genom kolonnen och den omgivande temperaturen i rummet bör aldrig vara större än 20 °C
Produktkod. 15497830 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17371911
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Temperaturskillnaden mellan vätskan som rinner genom kolonnen och den omgivande temperaturen i rummet bör aldrig vara större än 20 °C
En bruksfärdig kolonn färdigpackad med BioProcess Capto Butyl ImpRes-hartser för screening och småskalig proteinrening med hjälp av hydrofob interaktionskromatografi.
  • Förpackade kolonner för screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden samt småskaliga reningar.
  • Högkapacitetskromatografiharts för mellanliggande och poleringssteg i en nedströms proteinreningsprocess.
  • Utmärkt kemisk stabilitet möjliggör rengöring med alla standard CIP-lösningar, inklusive 1 M natriumhydroxid.
  • Hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltiderna och förbättrar produktiviteten i processskala.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Sängvolym 1 ml
    Flödeshastighet Upp till 220 cm/h i en kolonn med en diameter på 1 m med en bäddhöjd på 20 cm vid °20 C; mätt med hjälp av processbuffertar med samma viskositet som vatten vid 300 kPa.
    För användning med (applikation) Hydrofob interaktionskromatografi
    Höjd (metrisk) 25 mm
    Ligandtyp Butyl
    Max. Tryck 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
    Partikelstorlek 40μ m
    pH-intervall pH 3 till 13
    Förvaringskrav 20 % etanol vid 4 °C till 30 °C
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • HiTrap Capto Butyl ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
    Signalord
    • Varning
    Riskkategorier
    • Brandfarlig vätska Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
    Skyddsangivelse
    • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol