Läs mer
Cytiva HiTrap Capto Butyl ImpRes
Produktkod. 15509271 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 X 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet unitSize
15509271 5 X 5 mL Paket med 5
1 options
Produktkod. 15509271 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17371912
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HiTrap Capto Butyl ImpRes är en bruksfärdig kolonn färdigpackad med BioProcess Capto Butyl ImpRes-hartser för screening och småskalig proteinrening med hjälp av hydrofob interaktionskromatografi.
  • Förpackade kolonner för screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden samt småskaliga reningar.
  • Högkapacitetskromatografiharts för mellanliggande och poleringssteg i en nedströms proteinreningsprocess.
  • Utmärkt kemisk stabilitet möjliggör rengöring med alla standard CIP-lösningar, inklusive 1 M natriumhydroxid.
  • Hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltiderna och förbättrar produktiviteten i processskala.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 mL
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Kvantitet 5 X 5 mL
Höjd (metrisk) 25 mm
Max. Tryck 5 bar/0,5 MPa/70 psi
Innehåll och lagring 20 % etanol vid 4 till 30° C
Kolumntyp Affinitetskolumn
För användning med (applikation) Hydrofob interaktionskromatografi
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto Butyl ImpRes 5 ml, 5 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.