Beskrivning
- Ett utmärkt alternativ till storleksexklusionskromatografi (SEC) hartser som vanligtvis används i slutskedet av virusrening vid vaccintillverkning
- Ny kärnpärlteknologi och multimodala ligander ger dubbel funktionalitet, storleksuteslutning och bindningskromatografi
- Färdigpackad HiTrap™ kolonner för enkel screening och bekväm processutveckling, samt småskalig rening
- Hög kapacitet och produktivitet i genomströmningsläge
- Brett driftsfönster för pH och konduktivitet
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Sängvolym | 1 mL |
| För användning med (applikation) | Intermediär rening och polering av virus och stora biomolekyler |
| Max. Tryck | 0,5 MPa (5 bar) |
| Stationär fas | Capto™ Core 400 |
| Produktlinje | HiTrap |
| Kolumntyp | Färdigpackad HiTrap™ Kolumn |