Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ Core 700 kolumner
Produktkod. 12643860 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 1mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 12643860
Brand: Cytiva 17548151
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HiTrap Capto Core 700 är färdigpackad med Capto Core 700, en multimodal BioProcess medium för mellanliggande rening och polering av virus och andra stora biomolekyler.
Capto Core 700 är ett nytt, skiktat pärlkromatografimedium bestående av ett poröst yttre skikt och ligandaktiverad kärna.
  • Hög kapacitet och produktivitet i genomströmningsläge.
  • Brett driftsfönster för pH och konduktivitet.
  • Färdigpackad HiTrap kolonner för enkel screening och bekväm processutveckling, samt småskalig rening.
  • Oktylaminliganderna som finns i kärnan av pärlorna är multimodala, är både hydrofoba och positivt laddade.
  • Dessa internaliserade ligander binder föroreningar starkt över ett brett område av pH och saltkoncentration.
  • Porerna i pärlans yttre skikt förhindrar stora mål (Mr> 700 000) från bindning till liganderna medan mindre föroreningar kan komma fritt in i pärlorna där de fångas upp.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 1M NaOH, 6M Guanidinhydroklorid, 30% isopropanol och 70% etanol
Produkttyp HiTrap Capto Core 700 multimodal kolumn
Sängvolym 1mL
Diameter (engelska) Inre 0,27 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7mm
Kvantitet 5 x 1mL
Flödeshastighet <500cm/hr.
Material Polypropen
Ligandtyp Oktylamin
Max. Tryck 5 bar
pH-intervall 2 till 14
Partikelstorlek 90 μm
Typ av stöd Mycket tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Multimodal kolumn
För användning med (applikation) Mellanliggande rening och polering av virus och andra stora biomolekyler
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto Core 700, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.