Beskrivning
- HiTrap Capto DEAE har en svag dietylaminoetylanjonbytare kopplad till en kemiskt modifierad agarosmatris med högt flöde
- Den modifierade agarosmatrisen ger större partikelstyvhet utan att kompromissa med porstorleken, vilket tillåter mer flexibilitet i processskalaapplikationer
- Hög dynamisk bindningskapacitet uppnås med en dextran ytförlängare som täcker agarosmatrisen
- För screening och småskalig proteinrening med jonbyteskromatografi (IEX)
- Höggenomströmningsharts för infångning och mellanliggande rening, utmärkt val för rening i processskala
- Genom att kombinera hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltiderna och förbättrar produktiviteten i processskala
- Styv agarosmatris möjliggör höga bäddhöjder och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
Specifikationer
Specifikationer
| Kolumnformat | HiTrap™ Kolumn |
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Flödeshastighet | <4 ml/min |
| Jonbytargrupp | Svag anjon |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Ligandtyp | DEAE |
| Max. Tryck | 5 bar (70 psi) |
| pH | 2 till 12 |
| Kvantitet | 1 st |
| Matris | Capto |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap Capto DEAE, 1 x 1 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.