Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto DEAE IEX kolumner
Produktkod. 10186284 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10186284
Brand: Cytiva 28916537
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Svag dietylaminoetylanjonbytare.
  • Medium med hög genomströmning för fångst och mellanliggande rening
  • För rening i processskala
  • Kombinerade egenskaper med hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck reducerar processcykeltider och förbättrar produktiviteten
  • Styv agarosmatris möjliggör höga bäddhöjder och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
  • Hög dynamisk bindningskapacitet uppnås genom ytförlängningsbeläggning med dextran på agarosmatrisen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnmaterial Polypropen
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,28 tum
Matris Mycket tvärbunden agaros med dextran ytförlängare
Flödeshastighet <4 ml/min.
Ligandtyp Dietylaminoetyl
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Partikelstorlek 90μ m (d50V)
pH 2 till 9
Kvantitet 5 x 1 mL