Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ HIC Selection Kit
Produktkod. 16012082 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16012082 5/förpackning 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 16012082 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29321087
 Begränsad artikel
I lager
Fem Capto™ Hydrofob interaktionskromatografi Hartser i HiTrap™ Kolumner för hartsval och screening av proteinreningsbetingelser
  • HIC-hartser är utformade med en styv matris som tillåter hög kapacitet, smalt specifikationsområde, hög flödeshastighet och lågt mottryck
  • Högkvalitativ packning framställd av packningsexperter för att stödja reproducerbara och robusta studier
  • Utvecklad tillsammans med biofarmaceutiska experter för att säkerställa optimal funktion för nedskalningsstudier såsom virusclearance
  • Minska processcykeltider och öka genomströmningen och produktiviteten
  • Utmärkta dimensioner för nedskalningsstudier
  • Förpackad med de mest använda BioProcess hartser
  • Resultat av analyscertifikat tillgängligt för varje enskild kolumn
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Produkttyp Hydrofob interaktionskromatografi (HIC) Selection Kit
Flödeshastighet <4 ml/min
För användning med (applikation) Hartsurval och screening av proteinreningsförhållanden
Kvantitet 5/förpackning
Höjd (metrisk) 25 cm
Inkluderar En av varje kolumn: HiTrap Capto Fenyl (High Sub), HiTrap Capto Phenyl ImpRes, HiTrap Capto Butyl, HiTrap Capto Butyl ImpRes, och HiTrap Capto Octyl
Material Tricorn™
Max. Tryck 0,5 MPa (5 bar)
Partikelstorlek ∼75μ m
Förvaringskrav Förvara vid 4 °C till 30 °C, 20% Etanol
Formatera Förpackade, färdiga att använda kolumner
Produktlinje Capto
Stationär fas Mycket tvärbunden agaros (sfärisk)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto HIC Selection Kit 5x1ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.