Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ IEX Selection Kit
Produktkod. 11320292 Handla allt Cytiva Produkter
:
HiTrap Capto IEX Selection Kit
Produktkod. 11320292
Brand: Cytiva 28934388
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem som t.ex AKTA design för bekväm mediascreening och optimeringsstudier
  • Består av fem HiTrap kolonner, färdigpackade med Capto jonbyteskromatografimedia med olika egenskaper
  • För mediascreening; innehåller fem 1 ml HiTrap kolonner färdigpackade med Capto Q, Capto S, Capto DEAE, Capto MMC, Capto följa, samt kontakter och instruktioner
  • För optimeringsstudier; buffertsammansättning, pH, flödeshastighet, provladdning och elueringsscheman kan optimeras med små provkvantiteter före uppskalning
  • Capto Q är en stark anjonbytare, Capto DEAE är en svag anjonbytare, Capto S är en stark katjonbytare
  • Capto MMC och Capto adhere media har multimodala egenskaper som kan användas för att lösa specifika reningsproblem
  • Capto MMC är en multimodal katjonbytare som är funktionell vid såväl hög som låg jonstyrka
  • Capto adhere är en multimodal stark anjonbytare främst designad för post-protein A-rening av monoklonala antikroppar
  • Färdigpackade kolonner och bulkmedia finns tillgängliga för preparativa reningar i större skala
  • Max. tryck (över packad bädd under drift): 3 bar (42psi)
  • Flödeshastighet:< 4 ml/min.
  • Komplett förpackningsstorlek: 5 x 1 ml
  • Sängmått: 7x 25 mm
  • Sängvolym: 1mL
BioProcess Media
  • pH Stabilitetsrengöring: 2 till 14
  • Matris: starkt tvärbunden agaros med ytförlängare av dextran
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm (d50V)
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 2 till 12
  • Tryck/flödesspecifikation: 0,3 MPa vid 700 cm/h, 1 m diameter kolonn, 20 cm bäddhöjd
Kolumn
  • Kolumn ID: 7mm
  • Material (kolumnhårdvara): polypropen (PP)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Teknik Jonbyteskromatografi
Beskrivning HiTrap Capto IEX Selection Kit
Diameter (metrisk) 7 mm
För användning med (utrustning) Spruta, peristaltisk pump och andra kromatografisystem som t.ex AKTAdesign
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto IEX Selection Kit
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol