Beskrivning
- Färdigpackad med en multimodal BioProcess jonbytarharts som erbjuder en annan selektivitet jämfört med traditionella jonbytare
- Binder proteiner vid hög eller låg jonstyrka
- Harts kan användas för direkt belastning av klarnade råvaror, utan föregående utspädning för att minska konduktiviteten hos utgångsmaterialet
- Kan användas för att binda proteiner vid fodermaterialets konduktivitet och för att lösa specifika reningsutmaningar
- För att minimera tråkig provberedning, filtrerar den översta in HiTrap Capto MMC är optimerat för att ladda ultraljudsbehandlat oklarat cellysat direkt på kolonnen
- Liganden innehåller en karboxylgrupp, vilket gör den till en svag katjonbytare, vilket kan få den att interagera med proteiner på många olika sätt
- Hög dynamisk bindningskapacitet vid hög konduktivitet
- Selektivitet tillåter bindning i närvaro av salt
- Hög volymgenomströmning
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) | 7 mm |
| Flödeshastighet | <4 ml/min |
| För användning med | Direkt laddning av klarnade råmaterial |
| Jonbytargrupp | Multimodal svag katjon |
| Längd (metrisk) | 25 mm |
| Max. Tryck | 5 bar (70 psi) |
| Partikelstorlek | 75μ m |
| pH | 2 till 14 |
| Kvantitet | 1 st |
| Temperatur | 4 °C till 30 °C |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap Capto MMC, 1 x 1 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol