Läs mer
Cytiva HiTrap Capto MMC-kolumner
Produktkod. 10480315 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diameter (engelska) Inre:
0,27 tum.
0,62 tum.
Flödeshastighet:
<4 ml/min.
300kPa vid 600cm/h.
Max. Tryck:
3 bar
44 bar
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Diameter (engelska) Inre Flödeshastighet Max. Tryck Förpackningsstorlek
10480315 5 x 1mL 0,27 tum. <4 ml/min. 44 bar Paket med 5
11748408 5 x 5mL 0,62 tum. 300kPa vid 600cm/h. 3 bar Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10480315 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 11003273
 Begränsad artikel
I lager
HiTrap Capto MMC är färdigpackad med Capto MMC, en multimodal BioProcess jonbytarmedium. Den multimodala funktionaliteten ger en annan selektivitet jämfört med traditionella jonbytare och den binder proteiner med hög eller låg jonstyrka.
  • Hög dynamisk bindningskapacitet vid hög konduktivitet.
  • Selektivitet tillåter bindning i närvaro av salt.
  • Hög volymgenomströmning.
  • HiTrap Capto MMC kan användas för att binda proteiner vid fodermaterialets konduktivitet och för att lösa specifika reningsutmaningar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Vattenhaltig buffert
Produkttyp HiTrap Capto MMC kolumn
Sängvolym 1mL
Diameter (engelska) Inre 0,27 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7mm
Kvantitet 5 x 1mL
Höjd (engelska) 0,98 tum
Höjd (metrisk) 25mm
Flödeshastighet <4 ml/min.
Material Polypropen
Max. Tryck 44 bar
pH-intervall 2 till 12
Partikelstorlek 75 μm
Typ av stöd Mycket tvärbunden agaros
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Kolumntyp Affinitetskolumn
För användning med (applikation) Bind proteiner vid fodermaterialets konduktivitet och för att lösa specifika reningsutmaningar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • hitrap capto MMC
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).