Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ MMC ImpRes kolumn
Produktkod. 16360906 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 st
Produktkod. 16360906
Brand: Cytiva 29401108
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Förpackad med ett svagt katjonbytar multimodalt harts för screening och småskaliga reningar
  • Den multimodala funktionaliteten av Capto MMC ImpRes erbjuder en annan selektivitet jämfört med traditionella jonbytarkolonner
  • Binder proteiner vid hög eller låg jonstyrka
  • Tar effektivt bort föroreningar som DNA, värdcellsproteiner (HCP), urlakat protein A och aggregat
  • Ett utmärkt val för rening av MAbs och andra biomolekyler med högt aggregatinnehåll.
  • Kan vanligtvis användas i det initiala poleringssteget i MAb-reningsprocesser, såväl som för polering av antikroppsfragment såsom domänantikroppar (DAbs)
  • Höga utbyten uppnås genom de högupplösta pärlorna och ligandens selektivitet
  • Möjliggör användning av en plattformsstrategi för MAb-processutveckling
  • Visar ett brett driftfönster för pH/salt
  • Idealisk för screening av selektivitet, bindning och elueringsförhållanden, såväl som för småskaliga reningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
Matris Högflödesagaros
Flödeshastighet <4 ml/min
För användning med (applikation) Multimodal jonbyteskromatografi
Ligandtyp Multimodal svag katjonbytare
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C till °30 C i 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Bindande styrka 60 till 90 mg MAb/ml
Max. Driftstryck 5 bar (70 psi)
Kolumntyp Färdigpackad kolonn
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
pH 3 till 12
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 25 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto MMC ImpRes, 1 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.