Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ MMC Impres Multimodal Chromatography Column
Produktkod. 15181546 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Partikelstorlek:
40μ m
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Partikelstorlek Förpackningsstorlek
15181546 40μ m Paket med 5
1 options
Produktkod. 15181546 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17371610
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Färdig att använda kolonn för screening och småskalig proteinrening med jonbyteskromatografi (IEX)
  • Högupplösta pärlor och ligandselektivitet säkerställer höga utbyten
  • Möjliggör användning av plattformsstrategi för MAb-processutveckling
  • Visar ett brett driftfönster för pH/salt
  • För screening av selektivitet, bindning och elueringsbetingelser
  • Tar bort föroreningar som DNA, värdcellsproteiner (HCP), urlakat protein A och aggregat
  • Kan användas i initialt poleringssteg i MAb-reningsprocesser, såväl som för polering av antikroppsfragment såsom domänantikroppar
Undvik att använda oxidationsmedel, katjoniska rengöringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) HPLC, MAbs-rening
Max. Tryck 300 000 psi
Partikelstorlek 40μ m
compliance-icons
Produktbeteckning
  • hitrap capto MMC impres
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol