Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ Octyl
Produktkod. 15529271 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15529271 5/förpackning Paket med 5
1 options
Produktkod. 15529271 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17546508
 Begränsad artikel
I lager
Kolumner är förpackade med hydrofobisk interaktionskromatografi (HIC) media, som används i infångnings- och mellanstadierna av proteinrening
  • Förbättrad produktivitet och processekonomi i nedströmsverksamheter
  • Mycket höga flödeshastigheter och stor provvolymbearbetning
  • Utmärkt kemisk stabilitet
  • Ligandkoncentration:∼ 5μ mol/ml harts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Produkttyp Färdigpackad kolonn
Flödeshastighet ≥600 cm/h
För användning med (applikation) Inledande verifiering och ytterligare optimering med hjälp av ett kromatografisystem
Kvantitet 5/förpackning
Ligandtyp Octyl
Medietyp Capto™ Octyl
Partikelstorlek ∼75μ m
pH-intervall 3 till 13
Produktlinje HiTrap
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto Octyl 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol