Läs mer
Cytiva HiTrap Capto Fenyl (High Sub)
Produktkod. 15599234 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvolym Förpackningsstorlek
15599234 5 ml Paket med 5
15519271 1 ml Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15599234 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17545109
 Begränsad artikel
I lager
Capto Fenyl (Hög sub) och Capto Butyl är hydrofoba interaktionskromatografi (HIC) hartser som används i infångnings- och mellanstadierna av proteinrening
  • Hydrofob interaktionskromatografi (HIC) hartser
  • Används i fångst- och mellanstadierna av proteinrening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 5 ml
Diameter (metrisk) Inre 16 mm
Flödeshastighet < 600 cm/h
För användning med (applikation) Hydrofob interaktionskromatografi
Kvantitet 5 x 5 mL
Höjd (metrisk) 25 mm
Förvaringskrav 4 till 30° C, 20 % etanol