Läs mer
Cytiva HiTrap Capto Phenyl ImpRes
Produktkod. 15407840 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym:
1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Sängvolym Förpackningsstorlek
15407840 1 ml Paket med 5
1 options
Temperaturskillnaden mellan vätskan som rinner genom kolonnen och den omgivande temperaturen i rummet bör aldrig vara större än 20 °C
Produktkod. 15407840 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17548411
 Begränsad artikel
I lager
Temperaturskillnaden mellan vätskan som rinner genom kolonnen och den omgivande temperaturen i rummet bör aldrig vara större än 20 °C
HiTrap Capto Phenyl ImpRes är färdigförpackad med BioProcess Capto Phenyl ImpRes-hartser för screening och småskalig proteinrening med hydrofob interaktionskromatografi.
  • Högkapacitetsharts för mellanliggande och polerande proteinrening, utmärkt val för rening i processskala
  • Kolumner för screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden, såväl som småskaliga reningar
  • De kombinerade egenskaperna med hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltiderna och förbättrar produktiviteten i processskala
  • Utmärkt kemisk stabilitet möjliggör rengöring med alla standard CIP-lösningar, inklusive 1 M natriumhydroxid
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Sängvolym 1 ml
    Flödeshastighet Upp till 220 cm/h i en kolonn med en diameter på 1 m med en bäddhöjd på 20 cm vid °20 C; mätt med hjälp av processbuffertar med samma viskositet som vatten vid 300 kPa
    Höjd (metrisk) 25 mm
    Ligandtyp Fenyl
    Max. Tryck 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
    Partikelstorlek 40μ m
    pH-intervall pH 3 till 13
    Förvaringskrav 20 % etanol vid 4 °C till 30 °C
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • HiTrap Capto Phenyl ImpRes, 1 ml, 5 x 1 ml
    Signalord
    • Varning
    Riskkategorier
    • Brandfarlig vätska Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
    Skyddsangivelse
    • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
    • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
    • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
    • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
    • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.