Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Produktkod. 15958862 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Sängvolym (metrisk):
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Sängvolym (metrisk) Förpackningsstorlek
15958862 1 ml Paket med 5
15968862 5 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15958862 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17549911
 Begränsad artikel
I lager
För rening av supercoiled DNA till hög kvalitet för genterapi och DNA-vaccinapplikationer
  • Högflödesrening av supercoiled DNA från forskningsskala till cGMP-produktion
  • Flexibel processdesign tack vare ett stort driftsfönster av flödeshastigheter och bäddhöjder
  • Högre genomströmning för förbättrad produktivitet och processekonomi
  • Basmatrisens hydrofila egenskaper förhindrar ospecifik bindning
  • BioProcess harts som stöds för industriella tillämpningar
  • Bekväm småskalig rening, processutveckling och uppskalning med förpackade HiTrap™ kolumner
  • Capto™ PlasmidSelect är baserat på en styv basmatris som ger utmärkta tryckflödesegenskaper till plasmidproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Rening av Supercoiled DNA från forskningsskala till cGMP-produktion
Produkttyp Kromatografiharts
Flödeshastighet <4 ml/min (max)
Max. Tryck 5 bar (0,5 MPa)
Matris Capto™ PlasmidSelect
Sängvolym (metrisk) 1 ml
Förpackningsmängd 5/Pk.
Diameter (metrisk) 0.7 cm
Längd (metrisk) 2.5 cm