Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ PlasmidSelect
Produktkod. 15968862 Handla allt Cytiva Produkter
Sängvolym (metrisk):
1 ml
5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 15968862
Brand: Cytiva 17549912
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För rening av supercoiled DNA till hög kvalitet för genterapi och DNA-vaccinapplikationer
  • Högflödesrening av supercoiled DNA från forskningsskala till cGMP-produktion
  • Flexibel processdesign tack vare ett stort driftsfönster av flödeshastigheter och bäddhöjder
  • Högre genomströmning för förbättrad produktivitet och processekonomi
  • Basmatrisens hydrofila egenskaper förhindrar ospecifik bindning
  • BioProcess harts som stöds för industriella tillämpningar
  • Bekväm småskalig rening, processutveckling och uppskalning med förpackade HiTrap™ kolumner
  • Capto™ PlasmidSelect är baserat på en styv basmatris som ger utmärkta tryckflödesegenskaper till plasmidproduktion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Rening av Supercoiled DNA från forskningsskala till cGMP-produktion
Produkttyp Kromatografiharts
Flödeshastighet <20 ml/min (max)
Max. Tryck 5 bar (0,5 MPa)
Matris Capto™ PlasmidSelect
Sängvolym (metrisk) 5 ml
Förpackningsmängd 1/Pk.
Diameter (metrisk) 1.6 cm
Längd (metrisk) 2.5 cm
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto PlasmidSelect, 1 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.