Beskrivning
- Capto Q harts kopplar en kvartär ammonium (Q) stark anjonbytare till en kemiskt modifierad agarosmatris med högt flöde
- Den styva agarosmatrisen ger större partikelstyvhet utan att kompromissa med porstorleken för att möjliggöra hög bäddvolym och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
- Hög dynamisk bindningskapacitet uppnås med en dextran ytförlängare som täcker agarosmatrisen
- Genom att kombinera hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltiderna och förbättrar produktiviteten i processskala
- Lämplig för screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden och för småskaliga reningar
- Optimerad för infångning och mellanliggande proteinrening
- Bekväm HiTrap format för enkel anslutning till en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem som ett ÄKTA-system
Specifikationer
Specifikationer
| Matris | High Flow Agarose med en Dextran Surface Extender |
| Flödeshastighet | <4 ml/min |
| För användning med (applikation) | Jonbyteskromatografi |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C i 20 % etanol |
| Bindande styrka | >100 mg BSA/ml medium,> 150 mg ovalbumin/ml medium |
| Max. Driftstryck | 5 bar (70 psi) |
| Diameter (metrisk) inre kolumn | 7 mm |
| Volym (metrisk) | 1 mL |
| pH | 2 till 12 |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap Capto Q, 1 x 1 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.