Beskrivning
- HiTrap kolonn färdigpackad med Capto Q ImpRes harts
- Designad för att erbjuda kvalitet och flexibilitet i applikationer i processskala
- Uppskalning möjliggör hög upplösning i kombination med snabba flödeshastigheter
- Capto Q ImpRes harts kopplar en kvartär ammonium (Q) stark anjonbytare till en kemiskt modifierad agarosmatris med högt flöde
- Matris ger större partikelstyvhet utan att kompromissa med porstorleken för att möjliggöra höga bäddhöjder och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
- Genom att kombinera hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltiderna och förbättrar produktiviteten i processskala
- Lämplig för screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden och för småskaliga reningar
- Optimerad för mellanliggande och polerande proteinrening
- Bekväm HiTrap format för enkel anslutning till en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem som ett ÄKTA-system
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Högupplöst proteinrening |
| Matris | Högflödesagaros |
| Flödeshastighet | <4 ml/min |
| För användning med (applikation) | Jonbyteskromatografi |
| Innehåll och lagring | Förvara vid 4 °C till 30 °C, i 20 % etanol |
| Bindande styrka | >55 mg BSA/ml medium,> 48 mg β-laktoglobulin/ml medium |
| Formatera | HiTrap™ Kolumn |
| Max. Driftstryck | 5 bar (70 psi) |
| Kolumntyp | Färdigpackad kolonn |
| Diameter (metrisk) inre kolumn | 7 mm |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- hitrap capto q impres
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol