Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX-kolumner
Produktkod. 10734572 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Flödeshastighet unitSize
10734572 5 x 1 mL <4 ml/min. Paket med 5
11673074 5 x 5 mL <20 ml/min. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10734572 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17547051
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Medium med hög genomströmning för mellanliggande och polerande proteinrening
  • Kombinerade egenskaper med hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltider och förbättrar produktiviteten i processskala
  • Styv agarosmatris möjliggör höga bäddhöjder och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
  • Screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden, samt småskaliga reningar
  • Stark kvartär aminanjonbytare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 1 ml
Flödeshastighet <4 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap Capto Q ImpRes kromatografikolonn är packad med ett starkt anjonbytarharts för högupplöst, småskalig proteinrening.
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Kvantitet 5 x 1 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto Q ImpRes 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.