Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ Q ImpRes IEX-kolumner
Produktkod. 11673074 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Flödeshastighet Förpackningsstorlek
11673074 5 x 5 mL <20 ml/min. Paket med 5
10734572 5 x 1 mL <4 ml/min. Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11673074 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17547055
 Begränsad artikel
I lager
Medium med hög genomströmning för mellanliggande och polerande proteinrening
  • Kombinerade egenskaper med hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltider och förbättrar produktiviteten i processskala
  • Styv agarosmatris möjliggör höga bäddhöjder och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
  • Screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden, samt småskaliga reningar
  • Stark kvartär aminanjonbytare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Beskrivning HiTrap Capto Q ImpRes, 5 x 5 ml
Flödeshastighet <20 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap Capto Q ImpRes kromatografikolonn är packad med ett starkt anjonbytarharts för högupplöst, småskalig proteinrening.
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 5 mL
Kvantitet 5 x 5 mL