Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ S kolumn
Produktkod. 16380896 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Längd (metrisk):
25 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
16380896 25 mm Varje
1 options
Produktkod. 16380896 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29400458
 Begränsad artikel
I lager
Förpackad med ett starkt katjonbytar-modernt harts för småskalig proteinrening
  • Capto S-harts kopplar en stark katjonbytare av sulfoetyl till en kemiskt modifierad agarosmatris med högt flöde
  • Den styva agarosmatrisen ger större partikelstyvhet utan att kompromissa med porstorleken, vilket möjliggör hög bäddvolym och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
  • Hög dynamisk bindningskapacitet uppnås med en dextran ytförlängare som täcker agarosmatrisen
  • Genom att kombinera hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltiderna och förbättrar produktiviteten i processskala
  • Lämplig för screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden och småskaliga reningar
  • Optimerad för infångning och mellanliggande proteinrening
  • Bekväm HiTrap format för enkel anslutning till en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem som ett ÄKTA-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumnformat HiTrap™ Kolumn
Diameter (metrisk) 7 mm
Flödeshastighet <4 ml/min
För användning med Småskalig proteinrening
Jonbytargrupp Stark katjon
Längd (metrisk) 25 mm
Ligandtyp Sulfoetyl (S)
Max. Tryck 5 bar (70 psi)
pH 4 till 12
Kvantitet 1 st
Matris Capto
Volym (metrisk) 1 mL
Teknik Jonbyteskromatografi
Produkttyp Förpackad kolumn
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto S, 1 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.