Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ S IEX kolumner
Produktkod. 10034484 Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 10034484
Brand: Cytiva 17544122
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Stark sulfoetyl(S) katjonbytare
  • Medium med hög genomströmning för fångst och mellanliggande rening
  • Användbar för rening i processskala
  • Kombinerade egenskaper med hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck reducerar processcykeltider och förbättrar produktiviteten
  • Styv agarosmatris möjliggör höga bäddhöjder och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
  • Hög dynamisk bindningskapacitet uppnås genom ytförlängningsbeläggning med dextran på agarosmatrisen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap Capto S, 5 x 1 ml
Kolumnmaterial Polypropen
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,2 tum
Matris Mycket tvärbunden agaros med dextran ytförlängare
Flödeshastighet <4 ml/min.
För användning med (applikation) HiTrap Capto S-kromatografikolonn är förpackad med ett starkt katjonbytarharts för småskalig proteinrening.
Ligandtyp Sulfonatgrupp
Innehåll och lagring 4 °C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
Partikelstorlek 90μ m (d50V)
pH 4 till 12
Kvantitet 5 x 1 mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto S 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol