Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ S Impact Column
Produktkod. 16390896 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
16390896 1 st
1 options
Produktkod. 16390896 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29400459
 Begränsad artikel
I lager
Förpackad med ett katjonbytarkromatografiharts för screening och småskalig proteinrening
  • Förpackade kolonner för småskaliga reningar, samt optimering av metoder och parametrar, såsom provbelastning och bindningsförhållanden
  • HiTrap™ Capto™ S ImpAct-kolumner ger snabba, reproducerbara och enkla separationer i ett bekvämt format
  • Ett BioProcess-kromatografiharts som är utvecklat för storskalig rening av biofarmaceutiska proteiner
  • Baserat på det väletablerade Capto basmatris ger den många möjligheter till förbättrad produktivitet och enkel processutveckling
  • Capto S ImpAct möter industriella krav med leveranssäkerhet och omfattande tekniskt och regulatoriskt stöd
  • Kolumner används bäst när de är anslutna till vätskekromatografisystem som ÄKTA-system
  • Hög bindningskapacitet,> 100 mg MAb/ml harts
  • Effektivt aggregatavlägsnande vid hög belastning av monoklonala antikroppar
  • Flexibilitet i design tack vare ett stort driftsfönster för flödeshastigheter och bäddhöjder för enkel optimering och skalning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Effektivt aggregatborttagning vid hög belastning av monoklonala antikroppar
Flödeshastighet <4 ml/min
För användning med (applikation) Jonbyteskromatografi
Ligandtyp Sulfoetyl (S)
Innehåll och lagring Förvara vid 4 °C till 30 °C, 20% Etanol
Bindande styrka >100 mg MAb/ml harts
Formatera HiTrap™ Kolumn
Max. Driftstryck 5 bar (70 psi)
Kolumntyp Färdigpackad kolonn
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
pH 4 till 12
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 25 mm
Jonbytargrupp Stark katjon
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto S ImpAct, 1 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.