Läs mer
Cytiva HiTrap Capto S ImpAct förpackade kolumner
Produktkod. 15361642 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 1mL
5 x 5mL
Flödeshastighet:
20 ml/min.
4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15361642
Brand: Cytiva 17371751
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
HiTrap Capto S ImpAct-kolonner är förpackade med Capto S ImpAct katjonbyteskromatografimedium för screening och småskalig proteinrening med jonbyteskromatografi (IEX).
  • Bekväm förpackad kolonn för snabba, reproducerbara och enkla småskaliga reningar.
  • Hög bindningskapacitet, > 100 mg MAb/ml medium.
  • Effektivt aggregatavlägsnande vid hög belastning av monoklonala antikroppar.
  • Högupplöst mellanrening och polering baserad på det väletablerade Capto plattform.
  • Flexibilitet i designen tack vare ett stort driftsfönster av flödeshastigheter och bäddhöjder för enkel optimering och skalning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp HiTrap Capto S ImpAct förpackad kolumn
Kvantitet 5 x 1mL
Flödeshastighet 4 ml/min.
Material Högflytande agaros
pH-intervall 4 till 12
Partikelstorlek 50 μm
Kolumntyp Jonbytarkolumn
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto S ImpAct, 1 ml, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.