Läs mer
Cytiva HiTrap Capto S ImpAct förpackade kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
5 x 1mL
5 x 5mL
Flödeshastighet:
20 ml/min.
4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Bekväm förpackad kolonn för snabba, reproducerbara och enkla småskaliga reningar.
- Hög bindningskapacitet, > 100 mg MAb/ml medium.
- Effektivt aggregatavlägsnande vid hög belastning av monoklonala antikroppar.
- Högupplöst mellanrening och polering baserad på det väletablerade Capto plattform.
- Flexibilitet i designen tack vare ett stort driftsfönster av flödeshastigheter och bäddhöjder för enkel optimering och skalning.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | HiTrap Capto S ImpAct förpackad kolumn |
| Kvantitet | 5 x 1mL |
| Flödeshastighet | 4 ml/min. |
| Material | Högflytande agaros |
| pH-intervall | 4 till 12 |
| Partikelstorlek | 50 μm |
| Kolumntyp | Jonbytarkolumn |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap Capto S ImpAct, 1 ml, 5 x 1 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.