Läs mer
Cytiva HiTrap™ Capto™ SP ImpRes kolumn
Produktkod. 16300906 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 st
Produktkod. Kvantitet
16300906 1 st
1 options
Produktkod. 16300906 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29400460
 Begränsad artikel
I lager
Förpackad med ett starkt katjonbytarkromatografiharts för högupplöst proteinrening
  • Färdigpackad med Capto SP ImpRes harts som kopplar ett sulfonat (SP ) stark katjonbytare till en kemiskt modifierad agarosmatris med högt flöde
  • Matrisen ger större partikelstyvhet utan att kompromissa med porstorleken för höga bäddhöjder och rening av viskösa prover vid höga flödeshastigheter
  • HiTrap formatet är utformat för att erbjuda kvalitet och flexibilitet i applikationer i processskala
  • Uppskalning möjliggör hög upplösning i kombination med snabba flödeshastigheter
  • Genom att kombinera hög bindningskapacitet, hög flödeshastighet och lågt mottryck minskar processcykeltiderna och förbättrar produktiviteten i processskala
  • Lämplig för screening av selektivitet, bindnings- och elueringsförhållanden och för småskaliga reningar
  • Optimerad för mellanliggande och polerande proteinrening
  • Bekväm HiTrap format för enkel anslutning till en spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem som ett ÄKTA-system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Matris Högflödesagaros
Flödeshastighet <4 ml/min
För användning med (applikation) Jonbyteskromatografi
Innehåll och lagring Förvara vid °4 C till °30 C, 0,2 M natriumacetat i 20 % etanol
Bindande styrka >70 mg lysozym/ml medium,> 95 mg BSA/ml medium
Max. Driftstryck 5 bar (70 psi)
Kolumntyp Färdigpackad kolonn
Diameter (metrisk) inre kolumn 7 mm
Volym (metrisk) 1 mL
pH 3 till 14
Kvantitet 1 st
Längd (metrisk) 25 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Capto SP ImpRes, 1 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.