Beskrivning
- Använder olika typer av metalljoner
- Bindningskapacitet∽ 12 mg histidinmärkt protein/ml medium
- Metalljonkapacitet∽ 23 mol μCu2+ /ml medium
- Färdigförpackad med Chelatering Sepharose Högpresterande media
- Iminoättiksyra kopplad till en 6% agarosmatris genom eterbindning
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | 6M guanidinhydroklorid, 8M urea |
| Produkttyp | HiTrap kelatbildning HP kolumn |
| Sängvolym | 5mL |
| Diameter (engelska) Inre | 0,62 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 16mm |
| Kvantitet | 5 x 5mL |
| Höjd (engelska) | 0,98 tum |
| Höjd (metrisk) | 25mm |
| Flödeshastighet | <20 ml/min. |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap Chelating HP 5 ml, 5 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol