Läs mer
Cytiva HiTrap™ Kelatering HP Kolumner
Produktkod. 11850073 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
100 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11850073
Brand: Cytiva 17040905
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Optimera histidinmärkta proteinreningar när nickeljoner inte är det bästa valet. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Kelatering HP Kolumner är förpackade med Chelatering Sepharose™ Hög prestanda.
  • Uses different kinds of metal ions
  • Binding capacity ∽12mg histidine-tagged protein/mL medium
  • Metal ion capacity ∽23μmol Cu2+/mL medium
  • Prepacked with Chelating Sepharose High Performance media
  • Iminoacetic acid coupled to a 6% agarose matrix by ether linkage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert 6M Guanidine Hydrochloride, 8M Urea
Produkttyp HiTrap chelating HP column
Sängvolym 5mL
Kvantitet 100 x 5 mL
Höjd (engelska) 0.98 in.
Höjd (metrisk) 25mm
Flödeshastighet <20 mL/min.
Material Iminiodiacetic acid chelating group
Ligandtyp Iminodiacetic Acid
Max. Tryck 3 bar
pH-intervall 3 to 13
Partikelstorlek 34μm
Typ av stöd 6% Highly Cross-linked Agarose
Innehåll och lagring 4° to 30°C
Kolumntyp Affinity Column
För användning med (applikation) IMAC and subsequent purification of Polyhistidine tagged Proteins