Läs mer
Cytiva HiTrap™ Kelatering HP Kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
100 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Uses different kinds of metal ions
- Binding capacity ∽12mg histidine-tagged protein/mL medium
- Metal ion capacity ∽23μmol Cu2+/mL medium
- Prepacked with Chelating Sepharose High Performance media
- Iminoacetic acid coupled to a 6% agarose matrix by ether linkage
Specifikationer
Specifikationer
| Buffert | 6M Guanidine Hydrochloride, 8M Urea |
| Produkttyp | HiTrap chelating HP column |
| Sängvolym | 5mL |
| Kvantitet | 100 x 5 mL |
| Höjd (engelska) | 0.98 in. |
| Höjd (metrisk) | 25mm |
| Flödeshastighet | <20 mL/min. |
| Material | Iminiodiacetic acid chelating group |
| Ligandtyp | Iminodiacetic Acid |
| Max. Tryck | 3 bar |
| Visa mer |