Läs mer
Cytiva HiTrap Kelatering Sepharose FF Media
Produktkod. 13485177 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
13485177 5 x 1 ml Paket med 5
1 options
Produktkod. 13485177 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 90100347
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-01-2027
Specifikationer
Kvantitet 5 x 1 ml
Stabilitet Stabil i alla vanliga vattenhaltiga buffertar
Förvaringskrav 4 till 30 grader C, 20 % etanol
Produkttyp HiTrap Kelatering Sepharose FF Media
Partikelstorlek 45 till 165μ m
Material Polypropen
Max. Tryck 100 kPa
Matris 6 % tvärbunden agaros
pH-intervall 3 till 13
Sängvolym (metrisk) 1 mL
Ligandtyp Iminodiättiksyra
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Chelating Sepharose 6 Fast Flow, 5 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol