Läs mer
Cytiva™ HiTrap™ Kromatografikolumner med MabSelect™ VL Protein L Harts
Produktkod. p-7250485 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 1 mL
1 x 5 mL
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Sängvolym:
1 mL
5 mL
Diameter (metrisk) Inre:
7 mm
16 mm
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Sängvolym Diameter (metrisk) Inre Flödeshastighet
17841532 1 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 ml/min.
17847774 5 x 1 mL 1 mL 7 mm <4 ml/min.
17897764 1 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 ml/min.
17817774 5 x 5 mL 5 mL 16 mm <20 ml/min.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 17841532 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 17542051
Protein L affinitetskromatografikolonner för infångning av antikropps-Fab, bispecifika och andra varianter innehållande en lätt kappakedja.
  • Omdesignad protein L-ligand fångar antikropps-Fabs, bispecifika och andra varianter som innehåller en kappa lätt kedja med hög bindningskapacitet och förbättrad alkalisk stabilitet
  • Hög dynamisk bindningskapacitet för effektiv infångning av målmolekyler
  • Stabil när den rengörs med 0,1 M NaOH, vilket minskar risken för biobelastningsincidenter
  • Ger bra upplösning för produktrelaterade föroreningar vid infångning av bispecifika antikroppar
När mångfalden av antikroppsvarianter ökar, ökar också behovet av kromatografihartser som kan fånga och rena dessa varianter. Som ett alternativ till protein A kan protein L användas för att fånga in antikropps-Fabs, bispecifika antikroppar och andra molekyler som innehåller kappa-varianter av den variabla lätta (VL)-kedjan. Protein L binder human kappa lätt kedja subtyper 1, 3 och 4 och mus kappa lätt kedja subtyp 1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sängvolym 1 mL
Diameter (engelska) Inre 0,3 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7 mm
Kvantitet 1 x 1 mL
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 25 mm
Flödeshastighet <4 ml/min.
Max. Tryck 5 bar
Kolumntyp Affinitetskolumn
För användning med (applikation) Antikroppsaffinitetskromatografi
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap MabSelect VL, 1 x 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol