Läs mer
Cytiva HiTrap™ Con A 4B kolumner Produktkod.: 11721417
Cytiva HiTrap™ Con A 4B kolumner
Produktkod. 11721417 Handla allt Cytiva Produkter
5 x 1mL, 0,27 tum., <4 ml/min., Paket med 5
Kvantitet:
5 x 1mL
5 x 5mL
Diameter (engelska) Inre:
0,27 tum.
0,62 tum.
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11721417
Brand: Cytiva 28952085
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För separation och rening av glykoproteiner, polysackarider och glykolipider
  • Färdigpackad med Con A Sepharose™ 4B media
  • Sängvolym: 1mL och 5mL
  • Sängmått: 7 x 25 mm (1 mL), 16 x 25 mm (5 mL)
  • Kolumnmaterial: polypropen (PP)
  • Max flödeshastighet: 4mL/min (1mL), 20mL/min (5mL)
Media
  • Ligand: Concanavalin A (Con A)
  • Matris: 4% agaros
  • Genomsnittlig partikelstorlek: 90 μm
  • Arbetsområde för pH-stabilitet: 4 till 9
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Buffert Vattenhaltig buffert
Produkttyp HiTrap Con A Sepharose 4B kolumn
Sängvolym 1mL
Diameter (engelska) Inre 0,27 tum.
Diameter (metrisk) Inre 7mm
Kvantitet 5 x 1mL
Höjd (engelska) 0,98 tum
Höjd (metrisk) 25mm
Flödeshastighet <4 ml/min.
Material Polypropen
Ligandtyp Concanavalin A (13mg Con A/ml dränerat medium)
Max. Tryck 3 bar
pH-intervall 4 till 9
Partikelstorlek 45 till 165 μm
Typ av stöd 4% agaros
Innehåll och lagring 4° till 8 °C
Kolumntyp Jonbytarkolumn
För användning med (applikation) Bekväm separation och rening av glykoproteiner, polysackarider och glykolipider
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Con A 4B 1 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Ethanol
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cytiva HiTrap™ Con A 4B kolumner >