Läs mer
Cytiva HiTrap™ DEAE Sepharose Snabbflöde IEX-kolumner
Handla allt Cytiva Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
5 mL
Kvantitet:
5 x 1 mL
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Bekvämt för snabba separationer antingen ensamma eller anslutna i serie
- Designad för användning med spruta, peristaltisk pump eller kromatografisystem
- Höga flöden och bra uppskalningspotential
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | HiTrap DEAE FF |
| Diameter (engelska) Inre kolumn | 0,6 tum |
| Flödeshastighet | <20 ml/min. |
| För användning med (applikation) | För metodscouting, gruppseparationer, provkoncentration och provsanering av laddade biomolekyler |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C i 20 % etanol |
| Diameter (metrisk) inre kolumn | 16 mm |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Kvantitet | 5 x 5 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap DEAE FF 5 ml, 5 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P235-Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol