Läs mer
Cytiva HiTrap™ Avsaltning av förpackade kolonner
Produktkod. 11525015 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Produkttyp:
HiTrap Avsaltning, 1 x 5 ml
HiTrap Avsaltning, 5 x 5 ml
Förpackningsstorlek:
1ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
11525015 HiTrap Avsaltning, 5 x 5 ml 25ml
15147956 HiTrap Avsaltning, 1 x 5 ml 1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11525015 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17140801
 Begränsad artikel
I lager
För snabb bekväm avsaltning och buffertbyte. HiTrap™ Avsaltning av förpackade kolonner är förpackade, färdiga att använda kolonner för gruppseparation mellan hög- och lågmolekylära ämnen.
  • Färdigpackad med Sephadex™ G-25 Superfine media
  • Kolonnmaterial: polypropen
  • Sängvolym: 5mL
  • Sängmått: 16 x 25mm
  • Provvolym: 1,5 ml
  • Flödeshastighet:< 15 ml/min.
  • Maxtryck: 3 bar
Media
  • Matris: tvärbunden dextran
  • Delvis storlek:> 20 μm
  • pH-stabilitet arbetsområde: 2 till 13
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning HiTrap Avsaltning är färdiga att använda 5 mL kolonner förpackade med Sephadex G-25 Superfint harts för snabb och bekväm avsaltning och buffertbyte.
Produkttyp HiTrap Avsaltning, 5 x 5 ml
Partikelstorlek >20μ m (torr), 15 till 88μ m (våt)
Diameter (engelska) Inre kolumn 0,62 tum.
För användning med (applikation) För snabb bekväm avsaltning och buffertbyte
Volym (metrisk) Säng 5 mL
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Disponibel Återanvändbar
compliance-icons
Product Identifier
  • HiTrap Desalting 5 ml, 5 x 5 ml
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Precautionary Statement
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
  • UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 1.5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.