Läs mer
Cytiva HiTrap Fast Flow IEX Selection Kit
Produktkod. 15518501 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5 x 5 mL
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15518501 5 x 5 mL 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15518501 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 90100200
 Begränsad artikel
I lager
Snabbflöde IEX-valsats HiTrap
  • HiTrap Fast Flow IEX Selection Kit
  • Förvaring: 4 till 30 °C, 20% Etanol
  • Levereras i förpackningar om 5 x 5 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C. 20% Etanol
Diameter (metrisk) inre kolumn 16 mm
Volym (metrisk) 5 mL
Kvantitet 5 x 5 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Fast Flow IEX select kit HiTrap
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.