Beskrivning
- Granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF) är ett hormon som stimulerar produktionen av vita blodkroppar i benmärgen
- För ett mycket selektivt reningssteg är affinitetsliganden baserad på ett enkelkedjigt antikroppsfragment riktat mot G-CSF
- För att underlätta bindning av målmolekylen fästs liganden till basmatrisen genom en hydrofil distansarm
- Ligand produceras i ett jästexpressionssystem där fermentering, efterföljande rening och formulering utförs i frånvaro av animaliska komponenter
- GCSFSelects stela agarosbasmatris möjliggör bearbetning av stora provvolymer
- Sammansättning: Ligand kopplad till Capto via stabila amidbindningar
Specifikationer
Specifikationer
| Flödeshastighet | 20 ml/min |
| För användning med | Rening av rekombinant granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF) |
| Ligandtyp | Enkelkedjigt antikroppsfragment riktat mot G-CSF |
| Partikelstorlek | 75μ m |
| pH | 2 till 12 |
| Kvantitet | 5/Pk. |
| Bindande kapacitet | 19,5 mg/kolonn |
| Volym (metrisk) | 5 mL |
| Reningsmål | Granulocyt-kolonistimulerande faktor (G-CSF) |
| Produkttyp | Kolumn |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- HiTrap GCSFSelect 5 ml, 1 x 5 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol