Läs mer
Cytiva™ HiTrap™ Heparin HP-kolonner
Produktkod. 10298944 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
1 x 5mL
5 x 1mL
5 x 5mL
Flödeshastighet:
<20 ml/min.
<4 ml/min.
Diameter (metrisk) Inre:
0.7cm
1.6cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Flödeshastighet Diameter (metrisk) Inre Förpackningsstorlek
10298944 1 x 5mL <20 ml/min. 1.6cm Varje
11738448 5 x 5mL <20 ml/min. 1.6cm Paket med 5
10288944 5 x 1mL <4 ml/min. 0.7cm Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10298944 Leverantör Cytiva™ Leverantörsnummer 17040701
 Begränsad artikel
I lager
Rena DNA-bindande proteiner, koagulationsfaktorer, lipoproteiner och proteinsyntesfaktorer. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ Heparin HP-kolonner är färdigpackade med Heparin Sepharose™ Hög prestanda för högupplöst rening.
  • Stabil över pH-intervall 5 till 10
  • Tål vanligt använda vattenhaltiga buffertar
  • Heparin Sepharose High Performance-medium kopplar svinheparinligand till 6 % agaros genom reduktiv aminering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 x 5mL
Flödeshastighet <20 ml/min.
Partikelstorlek 34 μm
För användning med (utrustning) Spruta, peristaltisk pump eller vätskekromatografisystem som AKTA™-design eller FPLC-system
Sängvolym 5mL
Produkttyp Heparin HP-kolonn
Diameter (metrisk) Inre 1.6cm
För användning med (applikation) Rening av antitrombin III, koagulationsfaktorer och andra plasmaproteiner
Höjd (engelska) 0,98 tum
Höjd (metrisk) 2.5cm
Ligandtyp 10 mg Heparin/ml medium
Material Polypropen
Max. Tryck 42psi
pH-intervall 5 till 10
Typ av stöd 6 % starkt tvärbunden agaros
Provtyp DNA-bindande proteiner, koagulationsfaktorer, lipoproteiner, proteinsyntesfaktorer
Innehåll och lagring 4° till 30 °C
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • HiTrap Heparin HP 5 ml, 1 x 5 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol