Läs mer
Cytiva HiTrap™ HIC Sepharose™ Urvalssats
Produktkod. 10647784 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
7 x 1 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10647784 7 x 1 ml Varje
1 options
Produktkod. 10647784 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28411007
 Begränsad artikel
I lager
Används för separationer i laboratorie- och mellanprocessskala och slutstegsreningar. Cytiva Life Sciences™ HiTrap™ HIC Sepharose™ Selection Kit drar full nytta av hydrofob interaktionskromatografi som ger högsta upplösning.
  • Innehåller sju 1mL HIC-kolonner, var och en packad med ett annat medium för småskalig mediascreening och urval
  • Flexibel design för användning med sprutor, enkellaboratoriepump eller kromatografisystem
  • Höga flöden och hög kapacitet
Media i Kit-kolumner:
Fenyl Sepharose Hög prestanda
  • För separationer i laboratorie- och mellanprocessskala och slutstegsreningar som kräver hög upplösning
  • Fenyl Sepharose 6 Snabbt Flow™ (låg sub) och Phenyl Sepharose 6 Fast Flow (hög sub)
  • För reningar i initiala och mellanliggande steg som kräver en matris med låg till medelhög hydrofobicitet
  • Två tillgängliga substitutionsgrader ökar sannolikheten för att hitta den optimala selektiviteten och kapaciteten för en given applikation
  • Butyl Sepharose Hög prestanda
    • För mellanliggande och slutliga reningssteg
    • Relativt hög liganddensitet möjliggör hög dynamisk bindningskapacitet för proteiner, även vid låga saltkoncentrationer
    Butyl Sepharose 4 Snabbt flöde
    • För reningar i initiala och mellanliggande steg som kräver en matris med låg till medelhög hydrofobicitet
    • Fungerar ofta bra även i relativt låga saltkoncentrationer
    Butyl-S Sepharose 6 Snabbt flöde
    • Minst hydrofoba alternativ i Fast Flow-serien
    • Lämplig för bindning och eluering av relativt starka hydrofoba proteiner
    Octyl Sepharose 4 Snabbt flöde
    • Olika hydrofob karaktär från fenyl- och butylligander
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Sängvolym 1 mL
    Diameter (engelska) Inre 0,275 tum.
    Diameter (metrisk) Inre 7 mm
    Produkttyp HiTrap HIC Selection Kit
    Flödeshastighet <4 ml/min
    Kvantitet 7 x 1 ml
    Inkluderar Sju HiTrap 1 mL kolonn som innehåller följande media: Fenyl Sepharose hög prestanda, Butyl Sepharose hög prestanda, fenyl Sepharose 6 snabbflöde (lågt sub), fenyl Sepharose 6 snabbflöde (hög sub), Butyl-S Sepharose 6 snabbflöde, Butyl Sepharose 4
    Material Polypropen
    Max. Tryck 5 bar [0,5 MPa] (70 psi)
    Förvaringskrav 4 °C till 30 °C, 20 % etanol
    compliance-icons
    Produktbeteckning
    • HiTrap HIC Selection Kit'
    Signalord
    • Varning
    Riskkategorier
    • Brandfarlig vätska Kategorija 3
    Faroangivelser
    • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
    Skyddsangivelse
    • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
    • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
    • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
    • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
    • P235-Förvaras svalt.
    • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
    Kompletterande information
    • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol, ethanol