Läs mer
Cytiva HiTrap™/HiPrep™ Kolumntillbehör
Produktkod. 11726964 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
5-pack
8 pack
Produkttyp:
Anslutning
Stoppkontakt
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Paket med 8
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Produkttyp unitSize
11726964 8 pack Anslutning Paket med 8
11802200 5-pack Stoppkontakt Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11726964 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 28401081
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Anslutning
Kvantitet 8 pack
Material Polypropen
Kolumntyp Kolumntillbehör
För användning med (applikation) HiTrap och HiPrep kolumn (ansluter kolumn till AKTA™ designsystem)